2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6287-250MG OR6287-100MG
APOSOR6287-250MGEA 895 SEK
APOSOR6287-250MG APOSOR6287-100MG
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid hydrate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
Smältpunkt: 214…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974056
CAS nummer: 77498-98-7