4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6276-1G
OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA
5125
SEK
APOSOR6276-1G
APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₃ Smältpunkt: 159…160 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08235209 CAS nummer: 261350-46-3 |