2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 4475 SEK
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,2 g/mol
Smältpunkt: 118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01860238
CAS nummer: 26421-32-9