4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6263-1G
OR6263-250MG
OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA
1400
SEK
APOSOR6263-1G
APOSOR6263-250MG
APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formel:
C₉H₉ClO Kokpunkt: 142…146 °C/1mmHg Smältpunkt: 36 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00171621 CAS nummer: 21886-62-4 |