Salicylsyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 345 SEK
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Salicylsyra 99%
Salicylsyra
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Kokpunkt: 211 °C/20mmHg
Smältpunkt: 158…161 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002439
CAS nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3