4-Bromo-m-toluonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 1025 SEK
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
Kokpunkt: 129…130 °C/5mmHg
Smältpunkt: 53…57 °C
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00031538
CAS nummer: 41963-20-6