2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 2325 SEK
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00074899
CAS nummer: 573-54-6