3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6233-1G OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA 1975 SEK
APOSOR6233-1G APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Smältpunkt: 180…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 579476-26-9