N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 1300 SEK
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₂
MW: 257.29 g/mol
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203266
CAS nummer: 387350-52-9