2-Bromo-3-nitroanisole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 345 SEK
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanisole 99%
2-Bromo-3-nitroanisole
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smältpunkt: 93…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779272
CAS nummer: 67853-37-6