7-Nitroindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 960 SEK
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindole
7-Nitroindole
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smältpunkt: 96…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005683
CAS nummer: 6960-42-5