Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 5400 SEK
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₄
Smältpunkt: 262…263 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025873
CAS nummer: 91447-90-4