3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
OR6183-10G OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-10GEA 3025 SEK
APOSOR6183-10G APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C5H6N2O
MW: 110,12 g/mol
Smältpunkt: 105…110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01313822
CAS nummer: 112758-40-4