1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 175 SEK
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Smältpunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426733
CAS nummer: 7126-39-8