3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G
OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA
0
SEK
APOSOR6177-1G
APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Formel:
C₆H₄BrNO Smältpunkt: 81…82 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS nummer: 70201-43-3 |