2-Chloro-4-formylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 175 SEK
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chloro-4-formylpyridine 97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Smältpunkt: 46…50 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06651557
CAS nummer: 101066-61-9