4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 3300 SEK
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O
Smältpunkt: 108…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08056282
CAS nummer: 77232-38-3