2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 1650 SEK
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068066
CAS nummer: 1008-92-0