1-Chloroisoquinolin-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 2150 SEK
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.61 g/mol
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425941
CAS nummer: 3336-43-4