4-Iodobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 175 SEK
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodobenzaldehyde 98%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Kokpunkt: 265 °C
Smältpunkt: 77…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039576
CAS nummer: 15164-44-0