Maleinsyraanhydrid
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Furanedione
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 2550 SEK
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Maleinsyraanhydrid
Maleinsyraanhydrid
Formel: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Kokpunkt: 202 °C
Smältpunkt: 52…56 °C
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005518
CAS nummer: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III