3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G OR61509-5G
APOSOR61509-100GEA 8675 SEK
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G APOSOR61509-5G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,013 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09839290
CAS nummer: 100868-46-0