(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR61506-1G OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA 3400 SEK
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid 98%
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid
Formel: C₆H₁₀O₃S
MW: 162,21 g/mol
Kokpunkt: 131…132 °C/2,25mmHg
Smältpunkt: 5 °C
Densitet: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >112,8 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
UN: 3265
ADR: 8,II