6-Cyano-2-naphthol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Cyano-2-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthonitrile
OR61500-25G OR61500-5G
APOSOR61500-25GEA 2150 SEK
APOSOR61500-25G APOSOR61500-5G
6-Cyano-2-naphthol
6-Cyano-2-naphthol
Formel: C₁₁H₇NO
MW: 169,1794 g/mol
Smältpunkt: 165,5…170.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863480
CAS nummer: 52927-22-7