2,7-Dibromofluorene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 670 SEK
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Formel: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019048
CAS nummer: 16433-88-8