4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-1G OR61439-5G
APOSOR61439-1GEA 1175 SEK
APOSOR61439-1G APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,001 g/mol
Smältpunkt: 80…85 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00234054
CAS nummer: 7321-93-9