1,4-Dioxan 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 445 SEK
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxan 99%
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 100…102 °C
Smältpunkt: 44540 °C
Densitet: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006571
CAS nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II