4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 175 SEK
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorobenzoic acid 97%
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smältpunkt: 224…229 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460423
CAS nummer: 2486-71-7