4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61421-100G OR61421-25G
APOSOR61421-100GEA 2450 SEK
APOSOR61421-100G APOSOR61421-25G
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Kokpunkt: 220 °C
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159634
CAS nummer: 15878-00-9