6-Bromo-m-toluidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 790 SEK
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Formel: C₇H₈BrN
Smältpunkt: 32…34 °C
Densitet: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01806278
CAS nummer: 53078-85-6