2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR61394-1G
OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA
2125
SEK
APOSOR61394-1G
APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₅ Smältpunkt: 207…209 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00058468 CAS nummer: 84969-24-4 |