2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61381-1G OR61381-5G
APOSOR61381-1GEA 515 SEK
APOSOR61381-1G APOSOR61381-5G
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
2,5-Dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Smältpunkt: 121…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185481
CAS nummer: 126954-66-3