L-Thr(Me)-OH
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: O-Methyl-L-Threonine, H-Thr(Me)-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 465 SEK
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Formel: C₅H₁₁NO₃
Smältpunkt: 213…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00037767
CAS nummer: 4144-02-9