4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
OR61329-5G OR61329-1G
APOSOR61329-5GEA 4850 SEK
APOSOR61329-5G APOSOR61329-1G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 98%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Smältpunkt: 263…265 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673700
CAS nummer: 17575-15-4