2-Buten 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 14200 SEK
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Buten 99%
2-Buten
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Kokpunkt: 1 °C
Smältpunkt: –140 °C
Densitet: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –34 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN: 1012
ADR: 2.1,