2-Sulphobenzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 12400 SEK
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₅S
Smältpunkt: 142 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III