4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 740 SEK
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
Smältpunkt: 116…121 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00982006
CAS nummer: 89642-49-9