tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR61309-100G
OR61309-25G
OR61309-5G
APOSOR61309-100GEA
1175
SEK
APOSOR61309-100G
APOSOR61309-25G
APOSOR61309-5G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Densitet: 1,085 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01862953 CAS nummer: 103898-11-9 |