2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Amino-5-hydroxypyrimidine
OR61304-1G
OR61304-5G
APOSOR61304-1GEA
4275
SEK
APOSOR61304-1G
APOSOR61304-5G
2-Aminopyrimidin-5-ol 97%
2-Aminopyrimidin-5-ol
Formel:
C₄H₅N₃O MW: 111,1 g/mol Smältpunkt: 198,6…199 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08062411 CAS nummer: 143489-45-6 |