3-Aminopyridazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Pyridazin-3-amine
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 210 SEK
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Formel: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Smältpunkt: 168…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01529869
CAS nummer: 5469-70-5