5-Bromo-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 260 SEK
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09056836
CAS nummer: 5228-61-5