2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 790 SEK
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₇N₃
Smältpunkt: 121…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235193
CAS nummer: 5521-56-2