2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61229-1G OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA 2150 SEK
APOSOR61229-1G APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100122
CAS nummer: 1195623-05-2