5-Bromopyridine-3,4-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 2650 SEK
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01692479
CAS nummer: 4635-08-9