6-Aminonicotinamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 3250 SEK
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Smältpunkt: 245…248 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006327
CAS nummer: 329-89-5