5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Cyano-5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene, 5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carbonitrile
OR61176-25G OR61176-5G
APOSOR61176-25GEA 855 SEK
APOSOR61176-25G APOSOR61176-5G
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Formel: C₁₂H₉N₃O₂S
MW: 259,28 g/mol
Smältpunkt: 111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06408054
CAS nummer: 138564-59-7
EINECS: 421-300-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III