1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
OR61172-10G OR61172-25G
APOSOR61172-10GEA 855 SEK
APOSOR61172-10G APOSOR61172-25G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Kokpunkt: 315 °C
Densitet: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02258902
CAS nummer: 22065-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III