6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 2000 SEK
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smältpunkt: >270 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00140821
CAS nummer: 216955-75-8