2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulphanyl]aniline
OR6113-1G
OR6113-5G
OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA
2175
SEK
APOSOR6113-1G
APOSOR6113-5G
APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃S Smältpunkt: 88…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00203026 CAS nummer: 387358-42-1 |