3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 1875 SEK
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Smältpunkt: 84…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00463805
CAS nummer: 34662-30-1